Learn More
METTLER TOLEDO™ Portable pH/Conductivity/Dissolved Oxygen/Ion Meters
Water and dust proof, IP67 rated meter for portable or field measurements. Portable meters compatible with pH, conductivity, dissolved oxygen, and ion selective electrodes.
Marke:  METTLER TOLEDO™ 30207959
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15395073
  • 1140.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beinhaltet: Messgerät, Elektrodenklemme, InLab 605-ISM, Null-Sauerstoff-Tabletten, Bedienungsanleitung, Kurzanleitung, Prüfbericht, Konformitätserklärung und Batterien.
Beschreibung
Beschreibung
  • Staubdicht
  • Wasserfest
  • Schutzart IP67
  • pH-, Redox/ORP-, Leitfähigkeits-, gelöste Sauerstoff- und ISE-Messfähigkeit (modellabhängig)
  • Kompatibel mit vielen Elektroden der Schutzart IP67 für jede Anwendung
  • Kompatibel mit unseren ISM-Elektroden, die Kalibrierdaten erfassen und speichern können, die nach dem Anschließen automatisch vom Messgerät erkannt werden
  • Datenspeicher verfügbar; Kapazität modellabhängig
  • Daten in einen Drucker oder eine Excel-Datei exportieren
  • EasyDirect-Software zur Datenübertragung verfügbar (modellabhängig)
  • Gummiholster für einhändige Messungen verfügbar
  • uGo Trage- und Schutztaschen im Lieferumfang ausgewählter Kits enthalten (vollständige Liste siehe unten); verfügbar für alle tragbaren Messgeräte
Zertifizierungen
ISO 9001, ISO 14001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
±0,2 mg/l im Bereich 0 – 15 mg/l; ±10 % im Bereich 15 – 60 mg/l
4x 1,5-V-AA- oder 1,3-V-NiMH-Akkus
200 (Speicher)
Einkanal
IP 67
0 bis 60 °C
InLab 605-ISM polarographische gelöste Sauerstoff-/Temperaturelektrode
Chinesisch, Chinesisch (TW), Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch (GB), Englisch (US), Französisch, Deutsch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch (BR), Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Schwedisch, Thai, Türkisch, Vietnamesisch
0,1 bis 600%
500 bis 1100 mbar
Seven2Go S4 DO-Messgerät:Standard-Kit
0,01
270 g
250 bis 400 h
ISO 9001, ISO 14001
Seven2Go DO-Messgerät S4-Std-Kit
LCD
0,1 bis 600%
Ideal geeignet für wässrige Proben einschließlich alkoholischer und alkoholfreier Getränke.
BNC (1012 Ohm)/RCA (Klinke) (Sensor)
Einkanal; gelöster Sauerstoff (DO)
0,1
1
0,01 – 99,99 mg/l (ppm)
222 x 70 x 35 mm