Learn More
METTLER TOLEDO™ Portable pH/Conductivity/Dissolved Oxygen/Ion Meters
Artikelnummer. p-3980700 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Modell:
Einkanal; Leitfähigkeit, TDS, Salinität
Einkanal; gelöster Sauerstoff (DO)
Einkanal; pH, ORP
Einkanal; pH, Ion, ORP
SevenGo Duo SG78
SevenGo Duo SG98
Tragbares DO-Messgerät
Zweikanal; pH/ORP, Leitfähigkeit
Zweikanal; pH/ORP/Ion, DO
Zweikanal; pH/ORP/Ion, Leitfähigkeit
Kanäle:
1
2
Einkanal
Produkttyp:
DO Tragbar S9-Meter
Elektroden-Kit
Feldforschungskit
Messgerät und Elektrodenkit, 2 m Kabel und 2 Elektrodenklemmen im Lieferumfang enthalten
Messgerät-Feldforschungskit mit Elektroden und Gehäuse
Nur Messgerät
Nur Messgerät (SG23)
S9 DO-Messgerät: BOD-Kit
S9 DO-Messgerät: Feld-Kit
S9 DO-Messgerät: Standard-Kit
Seven2Go Pro S8 pH/ mV- und Ionen-Messgerät
Seven2Go Pro S8 pH/ mV- und Ionen-Messgerät: Biotech-Kit
Seven2Go Pro S8 pH/ mV- und Ionen-Messgerät: Feldforschungskit
Seven2Go Pro S8 pH/ mV- und Ionen-Messgerät: Fluorid-Kit
Seven2Go S2 pH-/mV-Messgerät
Seven2Go S2 pH/mV-Messgerät: Feldforschungskit mit pH-Sonde
Seven2Go S2 pH/mV-Messgerät: Lebensmittel-Kit
Seven2Go S2 pH/mV-Messgerät: Leichtes Kit
Seven2Go S2 pH/mV-Messgerät: Standard-Kit
Seven2Go S3 Leitfähigkeitsmessgerät
Seven2Go S3 Leitfähigkeitsmessgerät:Bioethanol-Kit
Seven2Go S3 Leitfähigkeitsmessgerät:Feldforschungskit
Seven2Go S3 Leitfähigkeitsmessgerät:Standard-Kit
Seven2Go S4 DO-Messgerät
Seven2Go S4 DO-Messgerät:Feldforschungskit
Seven2Go S4 DO-Messgerät:Standard-Kit
pH-/Ionen-/Leitfähigkeitsmessgerät
pH-/Ionen/DO/ORP-Messgerät
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Artikelnummer. 10205774
Marke: METTLER TOLEDO™ 51302601
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Water and dust proof, IP67 rated meter for portable or field measurements. Portable meters compatible with pH, conductivity, dissolved oxygen, and ion selective electrodes.
  • Staubdicht
  • Wasserfest
  • Schutzart IP67
  • pH-, Redox/ORP-, Leitfähigkeits-, gelöste Sauerstoff- und ISE-Messfähigkeit (modellabhängig)
  • Kompatibel mit vielen Elektroden der Schutzart IP67 für jede Anwendung
  • Kompatibel mit unseren ISM-Elektroden, die Kalibrierdaten erfassen und speichern können, die nach dem Anschließen automatisch vom Messgerät erkannt werden
  • Datenspeicher verfügbar; Kapazität modellabhängig
  • Exportieren Sie Daten nur für Seven2Go Pro in einen Drucker oder eine Excel-Datei
  • Die EasyDirect Software ist nur für die Datenübertragung (modellabhängig) für Seven2Go Pro verfügbar
  • Gummiholster für einhändige Messungen verfügbar
  • uGo Trage- und Schutztaschen im Lieferumfang ausgewählter Kits enthalten (vollständige Liste siehe unten); verfügbar für alle tragbaren Messgeräte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit (Leitfähigkeit) ±0.5%
Genauigkeit (mV) ±1 mV
Genauigkeit (pH) ±0,01
Genauigkeit (TDS) ±0.5%
Akkutyp 4 x AA
Kalibrierpunkte 3 Punkte, 4 vordefinierte Puffergruppen
Zertifizierung/Konformität GLP/IP 67
Angaben zur Datenverwaltung 99 GLP-Datenaufzeichnungen
Kanäle 2
Displaytyp LCD
IP-Bewertung IP 67
Measurement Modes ORP
Bereich (Leitfähigkeit) 0,01 μS/cm bis 500 mS/cm
Bereich (mV) -1999–1999 mV
Bereich (pH) 0 bis 14
Bereich (elektrischer Widerstand) 0 bis 100 Megaohm/cm
Bereich (Salinität) 0 bis 80 ppt
Bereich (TDS) 0,01 mg/l bis 300 g/l
Auflösung (pH) 0,01
Temperaturbereich (metrisch) -5°C to +105°C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bestimmung von pH, mV, Leitfähigkeit, TDS (Gesamtgehalt gelöster Feststoffe), Salzgehalt und spezifischem Widerstand
Enthält InLab Expert Pro ISM pH-/Temperaturelektrode; InLab 738-ISM Leitfähigkeits-/Temperaturelektrode
Eingänge pH: BNC/RCA, Leiter: LTW 7-polig
Modell Zweikanal; pH/ORP, Leitfähigkeit
Sondentyp NTC
Produkttyp Elektroden-Kit
Auflösung (Leitfähigkeit) 0,01/1
Auflösung (mV) 1  mV
Auflösung (TDS) 0,01/1
Temperaturgenauigkeit ±0.5 °C
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 30° bis 104° F
Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C bis 40 °C
Temperaturauflösung 0,1 °C