Learn More
METTLER TOLEDO™ Portable pH/Conductivity/Dissolved Oxygen/Ion Meters
Water and dust proof, IP67 rated meter for portable or field measurements. Portable meters compatible with pH, conductivity, dissolved oxygen, and ion selective electrodes.
Marke:  METTLER TOLEDO™ 30207957
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15375073
  • 1065.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beinhaltet: S3-Bioethanol kit: Instrument, electrode clip, InLab 725-ISM and sachets of conductivity standard (84μS/cm), bottles for calibration, operating instructions, quick guide, test report declaration of conformity, uGo carrying case and batteries
Beschreibung
Beschreibung
  • Staubdicht
  • Wasserfest
  • Schutzart IP67
  • pH-, Redox/ORP-, Leitfähigkeits-, gelöste Sauerstoff- und ISE-Messfähigkeit (modellabhängig)
  • Kompatibel mit vielen Elektroden der Schutzart IP67 für jede Anwendung
  • Kompatibel mit unseren ISM-Elektroden, die Kalibrierdaten erfassen und speichern können, die nach dem Anschließen automatisch vom Messgerät erkannt werden
  • Datenspeicher verfügbar; Kapazität modellabhängig
  • Daten in einen Drucker oder eine Excel-Datei exportieren
  • EasyDirect-Software zur Datenübertragung verfügbar (modellabhängig)
  • Gummiholster für einhändige Messungen verfügbar
  • uGo Trage- und Schutztaschen im Lieferumfang ausgewählter Kits enthalten (vollständige Liste siehe unten); verfügbar für alle tragbaren Messgeräte
Zertifizierungen
ISO 9001, ISO 14001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
± 0,5%
±0.5 %
250 bis 400 h
Ein
ISO 9001, ISO 14001
IP 67
0,00 bis 42 psu
-5 °C bis +105 °C
Gerät, Elektrodenklemme, InLab 725-ISM und Beutel mit Leitfähigkeitsstandard (84 µS/cm), Flaschen für die Kalibrierung, Bedienungsanleitung, Kurzanleitung, Prüfbericht, Konformitätserklärung, uGo Transportkoffer und Batterien
Einkanal; Leitfähigkeit, TDS, Salinität
0,01 – 1 (automatischer Bereich)
0.01 bis 1
222 x 70 x 35 mm
0,00 bis 100,0 Mohm/cm
± 0,5%
4x 1,5-V-AA- oder 1,3-V-NiMH-Akkus
Manuelle Eingabe
LCD
0,01 μS/cm bis 500 mS/cm
0,01 mg/l bis 300 g/l
Bioethanol und Biokraftstoffe.
LTW 7-polig (Sensor)
Seven2Go S3 Leitfähigkeitsmessgerät:Bioethanol-Kit
0,01 bis 0,1
Automatisch oder manuell
270 g