Learn More
METTLER TOLEDO™ Portable pH/Conductivity/Dissolved Oxygen/Ion Meters
Water and dust proof, IP67 rated meter for portable or field measurements. Portable meters compatible with pH, conductivity, dissolved oxygen, and ion selective electrodes.
Marke:  METTLER TOLEDO™ 30207874
874.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15355083
  • 954.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beinhaltet: Gerät, LabX direct pH, USB-Kabel, Elektrodenklemme, Basiszubehör, Bedienungsanleitung, Kurzanleitung, Prüfbericht, Konformitätserklärung und Batterien.
Beschreibung
Beschreibung
  • Staubdicht
  • Wasserfest
  • Schutzart IP67
  • pH-, Redox/ORP-, Leitfähigkeits-, gelöste Sauerstoff- und ISE-Messfähigkeit (modellabhängig)
  • Kompatibel mit vielen Elektroden der Schutzart IP67 für jede Anwendung
  • Kompatibel mit unseren ISM-Elektroden, die Kalibrierdaten erfassen und speichern können, die nach dem Anschließen automatisch vom Messgerät erkannt werden
  • Datenspeicher verfügbar; Kapazität modellabhängig
  • Daten in einen Drucker oder eine Excel-Datei exportieren
  • EasyDirect-Software zur Datenübertragung verfügbar (modellabhängig)
  • Gummiholster für einhändige Messungen verfügbar
  • uGo Trage- und Schutztaschen im Lieferumfang ausgewählter Kits enthalten (vollständige Liste siehe unten); verfügbar für alle tragbaren Messgeräte
Zertifizierungen
ISO 9001, ISO 14001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
±0.5%
±0,002
4x AA- oder 1,3 V-NiMH-Akkus
ISO 9001, ISO 14001
2000 (GLP-konform)
IP 67
-2 bis 20
-5° bis +130 °C (ATC), -30° bis +130 °C (MTC)
Nur Messgerät
Einkanal; pH, Ion, ORP
0,1, 1
0,1 °C
290 g
±0,1
200 bis 250 h
5
Micro-USB (USB-Gerät)
LCD
-2000 bis 2000 mV
0,001/0,01/0,1
Nicht zutreffend
BNC (1012 Ohm)/RCA (Klinke)/2 mm-Bananenstecker
Seven2Go Pro S8 pH/ mV- und Ionen-Messgerät
± 0.2 °C wenn T: 0° bis 105 °C; ± 0.5 °C wenn T< 0 °C oder T> 105 °C
222 x 70 x 35 mm