Learn More
METTLER TOLEDO™ Portable pH/Conductivity/Dissolved Oxygen/Ion Meters
Water and dust proof, IP67 rated meter for portable or field measurements. Portable meters compatible with pH, conductivity, dissolved oxygen, and ion selective electrodes.
Marke: METTLER TOLEDO™ 30207963
Beinhaltet: Gerät, LabX direct pH, USB-Kabel, Elektrodenklemme, Basiszubehör, InLab 738-ISM, Beutel mit Leitfähigkeitsstandards (1413 μS/cm und 12.88 mS/cm), Flaschen für die Kalibrierung, uGo™ Transportkoffer, Bedienungsanleitung, Kurzanleitung, Prüfbericht, Konformitätserklärung und Batterien
Beschreibung
- Staubdicht
- Wasserfest
- Schutzart IP67
- pH-, Redox/ORP-, Leitfähigkeits-, gelöste Sauerstoff- und ISE-Messfähigkeit (modellabhängig)
- Kompatibel mit vielen Elektroden der Schutzart IP67 für jede Anwendung
- Kompatibel mit unseren ISM-Elektroden, die Kalibrierdaten erfassen und speichern können, die nach dem Anschließen automatisch vom Messgerät erkannt werden
- Datenspeicher verfügbar; Kapazität modellabhängig
- Daten in einen Drucker oder eine Excel-Datei exportieren
- EasyDirect-Software zur Datenübertragung verfügbar (modellabhängig)
- Gummiholster für einhändige Messungen verfügbar
- uGo Trage- und Schutztaschen im Lieferumfang ausgewählter Kits enthalten (vollständige Liste siehe unten); verfügbar für alle tragbaren Messgeräte
Zertifizierungen
ISO 9001, ISO 14001
Spezifikation
± 0,5% | |
± 0,5% | |
4x 1,5-V-AA- oder 1,3-V-NiMH-Akkus | |
Manuelle Eingabe | |
Farbgrafikdisplay | |
0,01 μS/cm bis 1000 mS/cm | |
0,00 bis 42 psu | |
-5 °C bis +105 °C | |
Gerät, LabX direct pH, USB-Kabel, Elektrodenklemme, Basiszubehör, InLab 738-ISM und Beutel mit Leitfähigkeitsstandard (1413 μS/cm und 12.88 mS/cm), Flaschen für die Kalibrierung, uGo™ Transportkoffer, Bedienungsanleitung, Kurzanleitung, Prüfbericht, Konformitätserklärung und Batterien | |
Einkanal; Leitfähigkeit, TDS, Salinität | |
0,01 | |
0.01 bis 1 | |
222 x 70 x 35 mm |
±0.5 % | |
200 bis 250 h | |
Ein | |
ISO 9001, ISO 14001 | |
IP 67 | |
0,00 bis 100,0 Mohm/cm | |
0,01 mg/l bis 600 g/l | |
Für wässrige Proben mit mittlerer bis hoher Leitfähigkeit, ideal für Messungen unterwegs. | |
LTW 7-polig (Sensor) | |
S7 Leitfähigkeitsmessgerät:Feldforschungskit | |
0,01 bis 0,1 | |
Automatisch oder manuell | |
290 g |