Learn More
METTLER TOLEDO™ Portable pH/Conductivity/Dissolved Oxygen/Ion Meters
Water and dust proof, IP67 rated meter for portable or field measurements. Portable meters compatible with pH, conductivity, dissolved oxygen, and ion selective electrodes.
Marke:  METTLER TOLEDO™ 30207952
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15325073
  • 856.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Staubdicht
  • Wasserfest
  • Schutzart IP67
  • pH-, Redox/ORP-, Leitfähigkeits-, gelöste Sauerstoff- und ISE-Messfähigkeit (modellabhängig)
  • Kompatibel mit vielen Elektroden der Schutzart IP67 für jede Anwendung
  • Kompatibel mit unseren ISM-Elektroden, die Kalibrierdaten erfassen und speichern können, die nach dem Anschließen automatisch vom Messgerät erkannt werden
  • Datenspeicher verfügbar; Kapazität modellabhängig
  • Daten in einen Drucker oder eine Excel-Datei exportieren
  • EasyDirect-Software zur Datenübertragung verfügbar (modellabhängig)
  • Gummiholster für einhändige Messungen verfügbar
  • uGo Trage- und Schutztaschen im Lieferumfang ausgewählter Kits enthalten (vollständige Liste siehe unten); verfügbar für alle tragbaren Messgeräte
Zertifizierungen
ISO 9001, ISO 14001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
±1
250 bis 400 Stunden
5
200 (Speicher)
IP 67
-2 bis 20
-5 °C bis +105 °C
Gerät, Elektrodenklemme, InLab Solids Pro-IP67, Pufferbeutel (pH 4.01, 7.00, 9.21 und 10.00), Flaschen für die Kalibrierung, uGo Transportkoffer, Bedienungsanleitung, Kurzanleitung, Prüfbericht, Konformitätserklärung und Batterien.
Seven2Go S2 pH/mV-Messgerät: Lebensmittel-Kit
222 x 70 x 35 mm
±0,01
4x AA- oder 1,3 V-NiMH-Akkus
ISO 9001, ISO 14001
LCD
-1999–1999 mV
0,01 bis 0,1
Feste und halbfeste Proben wie Käse und Fleisch.
Einkanal; pH, ORP
1
270 g