Learn More
METTLER TOLEDO™ Portable pH/Conductivity/Dissolved Oxygen/Ion Meters
Water and dust proof, IP67 rated meter for portable or field measurements. Portable meters compatible with pH, conductivity, dissolved oxygen, and ion selective electrodes.
Marke: METTLER TOLEDO™ 30207960
Beinhaltet: Messgerät, Elektrodenklemme, InLab605-ISM Null-Sauerstoff-Tabletten, Flaschen für die Kalibrierung, uGo™ Transportkoffer, Bedienungsanleitung, Kurzanleitung, Prüfbericht, Konformitätserklärung und Batterien.
Beschreibung
- Staubdicht
- Wasserfest
- Schutzart IP67
- pH-, Redox/ORP-, Leitfähigkeits-, gelöste Sauerstoff- und ISE-Messfähigkeit (modellabhängig)
- Kompatibel mit vielen Elektroden der Schutzart IP67 für jede Anwendung
- Kompatibel mit unseren ISM-Elektroden, die Kalibrierdaten erfassen und speichern können, die nach dem Anschließen automatisch vom Messgerät erkannt werden
- Datenspeicher verfügbar; Kapazität modellabhängig
- Daten in einen Drucker oder eine Excel-Datei exportieren
- EasyDirect-Software zur Datenübertragung verfügbar (modellabhängig)
- Gummiholster für einhändige Messungen verfügbar
- uGo Trage- und Schutztaschen im Lieferumfang ausgewählter Kits enthalten (vollständige Liste siehe unten); verfügbar für alle tragbaren Messgeräte
Zertifizierungen
ISO 9001, ISO 14001
Spezifikation
±0,2 mg/l im Bereich 0 – 15 mg/l; ±10 % im Bereich 15 – 60 mg/l | |
4x 1,5-V-AA- oder 1,3-V-NiMH-Akkus | |
200 (Speicher) | |
Einkanal | |
IP 67 | |
0 bis 60 °C | |
InLab 605 ISM polarographische gelöste Sauerstoff-/Temperaturelektrode; uGo Trage-/Schutztasche | |
Chinesisch, Chinesisch (TW), Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch (GB), Englisch (US), Französisch, Deutsch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch (BR), Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Schwedisch, Thai, Türkisch, Vietnamesisch | |
0,1 bis 600% | |
500 bis 1100 mbar | |
Seven2Go S4 DO-Messgerät:Feldforschungskit | |
0,01 | |
270 g |
250 bis 400 h | |
ISO 9001, ISO 14001 | |
Seven2Go DO-Messgerät S4-Feld-Kit | |
LCD | |
0,1 bis 600% | |
Für wässrige Proben, alkoholische und alkoholfreie Getränke, optimal für Messungen unterwegs. | |
BNC (1012 Ohm)/RCA (Klinke) (Sensor) | |
Einkanal; gelöster Sauerstoff (DO) | |
0,1 | |
1 | |
0,01 – 99,99 mg/l (ppm) | |
222 x 70 x 35 mm |