Learn More
Mettler Toledo™ Erweiterungsmodule für SevenExcellence™ Messgeräte
Die modulare Systembauweise des SevenExcellence ermöglicht jederzeit die Erweiterung mit zusätzlichen Messparametern für den zukünftigen Bedarf.
Marke: Mettler Toledo™ 30034472
991.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Einfach die neue Erweiterungseinheit einsetzen und das Gerät anschalten. Die neue Erweiterungseinheit wird automatisch erkannt und ist sofort einsatzbereit! SevenExcellence bietet Platz für insgesamt drei frei wählbare Erweiterungseinheiten
Spezifikation
±0,002 | |
±0,1 °C | |
-2 bis 20 | |
0.1/1 mV | |
-30 °C bis 130 °C |
±0.1 mV | |
pH/mV-Modul | |
- 2000 bis 2000 mV | |
0,1 °C |