Learn More
Mettler Toledo™ ISA-Lösungen
Lösungen für ionenselektive perfectION™ Kombi-Elektroden
Marke: Mettler Toledo™ 51344764
132.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Lösungen (Puffer zum Einstellen der Ionenstärke)
- Ionenelektrolyt B (für Chlorid-, Kupfer-, Jodid-, Silber/Sulfid-ISEs), 475 ml
- ISA für Calcium-Elektrode, 475 ml
- ISA für Kalium-Elektrode, 475 ml
- ISA für Nitrat-Elektrode, 475 ml
- Nitrat-ISS (zur Unterdrückung von Interferenzen), 475 ml
- Fluorid TISAB II mit CDTA, 3790 ml
- Fluorid TISAB III mit CDTA (Konzentrat), 475 ml
Spezifikation
perfectION Nitrat ISS | |
Nitrat-ISS | |
475 mL |
ISA-Lösung | |
475 mL |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Achtung
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mettler Toledo™ ISA-Lösungen > Nitrat-ISS, 475 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur