Learn More
Mettler Toledo™ ISA-Lösungen
Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Typ:
ISA-Lösung
Zur Verwendung mit (Geräte):
Calcium-Elektrode
Fluorid-Elektrode
ISE Kombinationselektroden
Kalium-Elektrode
Nitrat-Elektrode
Packungsgröße:
3790 Milliliter
475 Milliliter
Beschreibung
Lösungen (Puffer zum Einstellen der Ionenstärke)
- Ionenelektrolyt B (für Chlorid-, Kupfer-, Jodid-, Silber/Sulfid-ISEs), 475 ml
- ISA für Calcium-Elektrode, 475 ml
- ISA für Kalium-Elektrode, 475 ml
- ISA für Nitrat-Elektrode, 475 ml
- Nitrat-ISS (zur Unterdrückung von Interferenzen), 475 ml
- Fluorid TISAB II mit CDTA, 3790 ml
- Fluorid TISAB III mit CDTA (Konzentrat), 475 ml
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | perfectION ISA Festkörper ISE |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ISE Kombinationselektroden |
| Typ | ISA-Lösung |
| Art der Fülllösung | Ionenelektrolyt B (Chlorid, Kupfer, Jodid, Silber) |
| Verpackung | 475 mL |
| Menge | 475 mL |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.