Learn More
METTLER TOLEDO™ perfectION™ Ionenselektive Kombinationselektroden aus Epoxid
Zur schnellen und einfachen Bestimmung der Konzentration und Aktivität einer Vielzahl von gelösten Ionen.
Marke:  METTLER TOLEDO™ 51340400
1140.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10067810
  • 1170.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benötigt : Alle ionenselektiven Halbzellen benötigen eine InLab™302 Referenzzelle
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Elektrode vor dem ersten Gebrauch mit destilliertem Wasser abspülen und 24 bis 48 Stunden lang in den entsprechenden Standard einlegen. Dann mit Referenzelektrolyt befüllen (siehe Tabelle oben)
  • Für genaue Ergebnisse muss allen Kalibrierstandards und Proben vor der Messung eine ISA-Lösung (Ionenstärkeanpassungslösung) zugesetzt werden
  • Für das richtige Verhältnis von ISA-Lösung zu Probenvolumen siehe im Benutzerhandbuch der Elektrode
  • Fülllösung täglich vor Gebrauch der Elektrode zugeben (mindestens 2,5 cm über dem Probenspiegel im Becher)
  • Den Verschluss sofort nach dem Gebrauch fest zuschrauben
  • Die Fülllösung in der Elektrode darf nicht verdampfen, da es sonst zur Kristallisation kommt
  • Zur Lagerung zwischen den Messungen und bis zu drei Tagen im entsprechenden Standard lagern
  • Weitere Informationen zur Langzeitlagerung siehe Benutzerhandbuch für die ISE-Elektrode
  • Die Sensormembran verschleißt mit der Zeit; jede Membran ist bei normalem Gebrauch etwa sechs Monate haltbar, die tatsächliche Haltbarkeit hängt jedoch von der Art der zu messenden Proben ab.
  • Konkurrierende Ioneninterferenzen treten häufig auf. Weitere Informationen zu möglichen Interferenzen siehe Benutzerhandbuch der ISE-Elektrode
  • Kompatibel mit METTLER TOLEDO SevenExcellence Benchtop, Seven2Go und SevenGo Portable
  • Kompatibel mit InMotion Autosampler zur automatischen Messung und Reinigung von bis zu 303 Proben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
S7-BNC-Kabel (30281915)
12 mm
120 mm
0 °F bis 176 °F
2 bis 13
Ionenselektive Elektrode
1,0 – 1,0-5 mol/l
0.5 Zoll
4,75 in.
Schaft aus Epoxid
Erforderliche Lösungen: Referenz-Elektrolyt: 1 mol/l KNO3 Ionenstärkeanpassung – 1 mol/l KNO3
perfectION DX235-Cl- Halbzellenelektrode
0 °C bis 80 °C
Name des Produkts
METTLER TOLEDO™ perfectION™ Ionenselektive Kombinationselektroden aus Epoxid > Chloridion-Halbzelle; Temp.: 0 bis 80 °C; pH: 2 bis 13; Membrantyp: Festkörper