Learn More
Ethylbenzol, Fluka™
Analytischer Standard, Referenzmaterial
Marke: Honeywell-Fluka R1593-5ML
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Honeywell Fluka™ bietet ein wachsendes Sortiment an hochwertigen anorganischen zertifizierten Referenzmaterialien sowie organischen Referenzmaterialien.
- Nach ISO 9001 hergestellt
- Geeignet für eine Vielzahl an Branchen und Anwendungen
- Detailliertes Analysenzertifikat bei jeder Lieferung enthalten
- Technischer Support durch Experten
Spezifikation
Ethylbenzene | |
Glasflasche | |
Farblos | |
Phenylethane; NSC-406903 | |
Analysenstandard | |
135°C to 137°C (1.013 hPa) |
100-41-4 | |
5 mL | |
C6H5C2H5 | |
106.17 | |
-95°C |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ethylbenzol, Fluka™ > Menge: 5 ml, Packung: Glasflasche; Qualität: Lösungsmittelstandards
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur