Learn More
Mettler Toledo™ pH- und pH/ATC-Kombinationselektroden, Economy-Serie
Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis Mettler Toledo pH- und pH/ATC-Kombinationselektroden aus der Economy-Serie sind eine kostengünstige Alternative bei weniger anspruchsvollen Anwendungsbereichen.
134.00 € - 257.00 €
Spezifikation
Anschlusstypen BNC-Anschluss
Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C bis 80 °C
Zur Verwendung mit (Geräte) pH-Messgerät
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 0 °F bis 176 °F
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 100 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Diaphragma Material Art der Fülllösung Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Diaphragma Material Art der Fülllösung Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
10075621
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Mettler Toledo™
51340242
Keramik Polysulfon/POM Gel LE438 Economy
257.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11997761
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Mettler Toledo™
51340330
Keramik Polysulfon/POM Gel LE407 Economy
134.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10181713
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Mettler Toledo™
51340331
Keramik Glas 3mol KCl LE409 Economy
160.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11907771
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Mettler Toledo™
51340332
Teflon/Glas-Manschette Glas 3mol KCl LE420 Economy
204.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10536655
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Mettler Toledo™
51340333
Keramik Glas Gel LE427 Economy
255.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • pH: 0 bis 14
  • Temperaturbereich: 0° bis 80 °C (außer LE427, 0 bis 50 °C)
  • Wartungsfreier Gelelektrolyt (LE407, LE427, LE438)
  • Nachfüllbarer Elektrolyt (LE409, LE420)
Spezifikation
Spezifikation
BNC-Anschluss
pH-Messgerät
0 °C bis 100 °C
0 °C bis 80 °C
0 °F bis 176 °F
47 in.
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mettler Toledo™ pH- und pH/ATC-Kombinationselektroden, Economy-Serie