Learn More
Mettler Toledo™ pH- und pH/ATC-Kombinationselektroden, Economy-Serie
Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis Mettler Toledo pH- und pH/ATC-Kombinationselektroden aus der Economy-Serie sind eine kostengünstige Alternative bei weniger anspruchsvollen Anwendungsbereichen.
Marke:  Mettler Toledo™ 51340331
119.70 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10181713
  • 160.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • pH: 0 bis 14
  • Temperaturbereich: 0° bis 80 °C (außer LE427, 0 bis 50 °C)
  • Wartungsfreier Gelelektrolyt (LE407, LE427, LE438)
  • Nachfüllbarer Elektrolyt (LE409, LE420)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
BNC-Anschluss
Glas
0 °C bis 80 °C
3mol KCl
pH-Messgerät
LE409 Economy
0 °C bis 100 °C
47 in.
1 m
12 mm
Keramik
0 bis 14
pH-Kombinationselektrode
Verwendet für präzise und schnelle Messungen einer großen Bandbreite an Probentypen und schmutzigen Lösungen
ARGENTHAL
0 °F bis 176 °F
4,7 in.
120 mm
0,47 in.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Mettler Toledo™ pH- und pH/ATC-Kombinationselektroden, Economy-Serie > LE409 Economy