Learn More
METTLER TOLEDO™ EasyPlus™ Easy pH-Titratoren
Dient zur Automatisierung und Beschleunigung einfacher Säure-Basen-Titrationen. Der EasyPlus Easy pH-Titrator ist ideal für die Bestimmung des Säuregehalts von Getränken, der Alkalinität von Reinigungsreagenzien und Chemikalien, des freien Fettsäuregehalts von Speiseölen sowie der Alkalinität (m-Wert) und der Säure (p-Wert) von Wasser.
Marke: METTLER TOLEDO™ 30060041
Beinhaltet: Standardlieferkomponenten:
- EG11-BNC-Sensor, pH, wässrig
- EasyPlus Bürette, 20 ml
- EasyPlus Schlauchset-Gerät
- EasyStir GT
- EasyPlus Titrationskopf GT
- EasyPlus Trocknungsröhrchen
- Ventil
- Flaschenkopf
- Einsatzset Titrationskopf GT
- Büretten-Abdeckset
Beschreibung
- Schweizer Design und Konstruktion nach höchsten Software- und Hardware-Standards
- Hochwertige Komponentenkonstruktion, die auch unter rauen Laborbedingungen eingesetzt werden kann
- Kleines Design, das eine einfache Titration durchführen kann
- Die integrierte iTitrate™ Intelligenz erfordert die Einstellung nur weniger Parameter, bevor das Gerät für die Titration bereit ist
- Liefert präzise, reproduzierbare und wiederholbare Ergebnisse
- Zeigt automatisch gespeicherte Ergebnisse an, die für den Druck oder die Übertragung an die EasyDirect™ Software verfügbar sind
- Alle wichtigen Gerätefunktionen werden über das App-Design im Smartphone-Stil gesteuert, was die Bedienung erleichtert
- Mit LongClick™ kann der letzte Analyselauf gestartet werden, ohne dass jedes Mal die Routineanalysen durchlaufen werden müssen
- EASYsetup führt durch die Schritte zur Installation und Programmierung
- Die einfache und intuitive Navigation spricht 14 verschiedene Sprachen, darunter Arabisch, Chinesisch, Thai, Portugiesisch und Englisch
- Reduziert die Schulungszeit mithilfe der Benutzeroberfläche im App-Stil und erhöht gleichzeitig die Arbeitsgeschwindigkeit und die Anwenderfreundlichkeit
- Erfüllt alle Säure-Basen-Titrationsanforderungen
Spezifikation
0,1 | |
0,01 | |
Ja | |
10 ml, 20 ml (Standardlieferung) oder 50 ml | |
4,10/9,21/11,00; 1,68/4,00/10,01; 1,680/4,003/12,460 oder anwenderspezifisch | |
BNC, USB A, USB B, Mini-DIN, RCA | |
Export über USB, USB-Drucker | |
4,3 Zoll, 480 x 272 Pixel RGB | |
Nachweis von bis zu 3 | |
EG11-BNC-Sensor, pH, wässrig, EasyPlus Bürette 20 ml, EasyPlus Schlauchset, EasyStir GT, EasyPlus Titrationskopf GT, EasyPlus Trocknungsröhrchen, Ventil, Flaschenkopf, Einsatzset-Titrationskopf GT, Büretten-Deckelset | |
Touchscreen | |
PP GF30 | |
Einfacher pH-Wert | |
0,5% RSD | |
0 bis 14 | |
±0,1mV | |
0,1 °C | |
Benutzerdefiniert | |
41 bis 104 °F | |
5 bis 40 °C | |
Ja | |
iTitrate | |
Ja | |
12 Monate | |
6,7 in. | |
8,66 in. | |
100 bis 240 V ±10 % 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
EasyPlus Bürette, 20 ml (im Lieferumfang enthalten) | |
0.2°C | |
Variabler oder fester Wert | |
2 | |
CE, CSA | |
Die maximale Anzahl von Proben in einer Serie beträgt 5.Bei Auswahl dieser Option werden Mittelwert und RSD berechnet. | |
Einfacher pH-Wert | |
EasyPlus Automatischer Titrator | |
Potentiometrisch – Säure-/Basen-Titrationen | |
BNC, USB A, USB B, Mini-DIN, RCA | |
15 | |
Säure-/Basisendpunkt oder Inflektions-/Äquivalenzpunkt-Titrationen | |
24 V DC, 1,25 A | |
±2000 mV | |
Max. 80 % bei 31 °C | |
±0.1 mV | |
keine, fest, variabel | |
niedrig, mittel, hoch, Maximum | |
0 bis 100 °C | |
°C/°F | |
normal, schnell, vorsichtig, sehr vorsichtig, benutzerdefiniert | |
direkt, rückseitig kompensiert, blank kompensiert | |
100 ml-Becher | |
220 x 170 x 350 mm | |
170 mm | |
220 mm | |
100 bis 240 V ±10 % |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
METTLER TOLEDO™ EasyPlus™ Easy pH-Titratoren > Auflösung: ±0.1 mV; 220 x 170 x 350 mm TxBxH
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur