Learn More
Thermo Scientific™ Orion Star T940 All-in-One-Titrator und Kits
Wir haben unsere elektrochemische Kerntechnologie in ein hochmodernes Dosiersystem integriert, um den Orion Star T940 All-in-One-Titrator zu entwickeln, ein modernes, vereinfachtes automatisiertes System, mit dem Sie Titrationen einfacher, zuverlässiger und reproduzierbarer durchführen können als manuell.
Marke: Thermo Scientific™ START9402
3784.83 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24069" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie den Orion Star T940 All-in-One-Titrator für flexible pH- und Redox-Titrationen sowie Titrationen der Ionenkonzentration, einschließlich Äquivalenzpunkttitration, Titrationen mit voreingestelltem pH- oder mV-Endpunkt sowie dem MKA-Modus (Multiple Known Addition) zum automatisierten Hinzufügen verschiedener bekannter Ionen. Koppeln Sie den Titrator mit einer unserer Premium ROSS pH-Elektroden oder Orion Redox- und ionenselektiven Elektroden oder entscheiden Sie sich für eines unserer vorkonfigurierten Sets aus Titrator und Elektrode zum günstigen Paketpreis.
- Genaue und reproduzierbare Ergebnisse: Die Automatisierung des Titrations-Arbeitsablaufs ermöglicht es, die Analyse jedes Mal mit den gleichen Einstellparametern und Berechnungen durchzuführen
- Kürzere Rüstzeit: Einmaliges Einrichten und Speichern von Elektrode, Titrationsmittel und Titrationsparametern anhand von Methoden
- Verbesserter Labordurchsatz: Starten Sie die Titration, und lassen Sie das Gerät unbeaufsichtigt laufen
- Reduzierte Kosten und Ausfallzeiten: Leicht austauschbare Titratorteile minimieren wartungsbedingte Ausfallzeiten; gleichzeitig senken langlebige Elektroden die Betriebskosten
- Sicheres Dokumentieren der Testergebnisse: Sehen Sie sich die Ergebnisse live, in der zusammenfassenden Tabelle und innerhalb des 100-Punkte-Datenprotokolls an
- Anwendungsdatenbank: Getestete und validierte vorprogrammierte Methoden können auf Ihren Titrator geladen werden
- Der Standard ROSS Kit mit der 8102BNUWP ROSS Ultra pH-Elektrode und der 927007MD ATC-Temperatursonde aus Edelstahl ist ideal für die meisten Standard-pH-Titrationen und insbesondere für voreingestellte Endpunkt-Titrationen, die die Temperatur einschließen
- Der ROSS Sure-Flow Kit mit 8172BNWP ROSS Sure-Flow pH-Elektrode ist für anspruchsvolle Proben, die Standard-pH-Elektroden verstopfen können oder die eine schnell fließende Verbindung vom Hülsentyp benötigen
Spezifikation
± 0,2 mV oder ± 0,05 % des Messwertes, je nachdem, welcher Wert größer ist | |
Automatische Spülzyklen zum Spülen und zur Abgabe diskreter Volumen mit Stufenlos-Option; übertrifft | |
±0,002 pH | |
Multiple known addition (MKA); automatisierte Kalibrierung und Berechnung der Probenkonzentration durch Hinzufügen von Standardaliquoten zur Probe mit der Bürette | |
Ja, einstellbar | |
10 ml, 20 ml (mitgeliefert) oder 50 ml | |
1 Messwert im Modus für rel. mV (RmV) | |
1 bis 5 | |
1 | |
Export des Datenprotokolls als CSV- oder PDF-Datei, Kurz- oder Langform | |
Orion Star T940 All-in-One-Titrator ROSS Sure-Flow Kit | |
Säure/Base, Redox und Ionentitrator | |
Säure-Basen-Titrationen, Redox-Titrationen, Ionenkonzentrations-Titrationen | |
BNC-Anschluss (pH-, Redox- oder Ionen-selektive Elektrode), Stiftanschluss (Referenzelektrode), 8-poliger MiniDIN-Anschluss (ATC-Temperatursonde), Rührereingang (Rührersonde) | |
Chinesisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch und Spanisch | |
Nicht flüchtiger Speicher speichert Protokolle und Einstellungen | |
Orion Star T940 | |
0,5 % RSD, abhängig von den Umgebungs- und Handhabungsbedingungen | |
pH-Elektrode, Redox-Elektrode, Halbzellen-Referenzelektrode, ATC-Temperatursonde, Rührersonde (separat zu erwerben) | |
-2000,0 bis +2000,0 mV | |
5 bis 85 %, nicht kondensierend | |
Min. 0,0001, 1 bis 4 signifikante Stellen (vom Anwender wählbar) | |
0,001, 0,01, 0,1 (vom Anwender wählbar) | |
Automatisch fortlaufend, manuell oder abgeschaltet | |
41 bis 104 °F | |
Optionale 1-Punkt-Offset-Kalibrierung | |
Manuell oder automatisch | |
Standardisierte Titration oder manuelle Eingabe der Konzentration | |
Ja, startet einen neuen Titrations-Arbeitsablauf | |
Direkt- oder Rücktitration | |
1 Jahre Austauschgarantie | |
100 – 240 V, 50/60 Hz |
± 0,2 mV | |
Probentitration, Standardisierung des Titrationsmittels, Kalibrierung und direkte Messung | |
± 0,2 °C | |
Benachrichtigungen über Abschluss des Titrationszyklus, maximales Volumen des Titrationsmittels, volles Datenprotokoll, fällige Kalibrierung, Wartungsaufforderung | |
Fester oder variabler Wert bei der Titration | |
pH, mV, Ionenkonzentration (ISE) und Temperatur | |
1 bis 5 | |
CE, TÜV 3-in-1, FCC, EN/EIC61326-1, IEC 61010 | |
1 bis 5 Zyklen, Option zum Ausschluss von Zyklusergebnissen aus den Durchschnittsergebnissen und RSD-Berechnungen | |
Jeweils 100 Datensätze: Probentitration, Standardisierung des Titrationsmittels, Kalibrierung und direkte Messung | |
Kapazitiver 5,7-Zoll-Farb-Touchscreen, Auflösung 640 x 480 | |
1 bis 2 | |
8172BNWP ROSS Sure-Flow pH-Elektrode, 927007MD ATC-Sonde, 20 ml-Bürette, Rührersonde, Spendersonde, Standard-Schlauchkit, 1 l-Kunststoffflasche, GL38-Flaschenverschluss mit zwei Anschlüssen und Trockenschlauch, Computerkabel, USB-Laufwerk, Netzteile 110 – 240 V | |
IP 51 | |
ABS-Kunststoff | |
Bis zu 10 Methoden mit optionalem Passwortschutz; Import/Export-Methoden über USB-Stick | |
3 USB-Anschlüsse für Drucker, USB-Stick und Verbindungen für die Computersoftware | |
1 bis 3 | |
0,0001 bis 19990 | |
-2 bis 20 | |
Der Bürettenantrieb verfügt über eine fortschrittliche Mikroschritt-Technologie, die 25.600 Mikroschritte pro Motorumdrehung zur reibungslosen und präzisen Positionierung der Bürette ermöglicht (über 2 Millionen Mikroschritte über den vollen Hubbereich der Bürette) | |
0,1 mV | |
0,1 °C | |
5 vom Benutzer wählbare Geschwindigkeiten (250 bis 3700 U/min) | |
5 °C bis 40 °C | |
-5,0 °C° bis +100,0 °C° | |
Ja, mit nicht flüchtiger Pufferbatterie | |
Routinemäßig, schnell, sorgfältig oder benutzerdefiniert | |
Äquivalenzpunkt oder voreingestellter Endpunkt | |
Ja, mit USB-Stick | |
10” x 16” x 14”; 25,4 cm x 40,6 cm x 35,6 cm |