Learn More
Mettler Toledo™ Pufferlösungen: Standard-pH
Aufbewahrungs- und Nachfülllösungen für pH-Elektroden
33.90 € - 77.30 €
Spezifikation
Siedepunkt | ∼ 100 °C |
---|---|
Typ | Pufferlösung |
Art der Fülllösung | pH-Puffer |
Enthält | Qualitätsinspektionszertifikat |
Wasserlöslich | Vollständig mischbar |
Produktcode | Marke | Farbe | pH-Bereich | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | pH-Bereich | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12699235
![]() |
Mettler Toledo™
51350052 |
Klar | 4,006 | 250 ml-Flasche |
33.90 €
250 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
10643131
![]() |
Mettler Toledo™
51350058 |
Klar | 10,012 | 250 ml-Flasche |
35.95 €
250 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
12723161
![]() |
Mettler Toledo™
51302047 |
Transparent, grün | 7 | 30 x 20 ml-Beutel |
77.30 €
600 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
12127800
![]() |
Mettler Toledo™
51302069 |
Klar, Rot | 4 | 30 x 20 ml-Beutel | N/A | N/A | N/A | |||||
12663516
![]() |
Mettler Toledo™
51302069 |
Klar, Rot | 4 | 30 x 20 ml-Beutel |
77.10 €
600 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
Beschreibung
- Vollständig mischbar
- Mit Qualitätsinspektionszertifikat
- NIST-Rückverfolgbarkeit
Spezifikation
∼ 100 °C | |
pH-Puffer | |
Vollständig mischbar |
Pufferlösung | |
Qualitätsinspektionszertifikat |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mettler Toledo™ Pufferlösungen: Standard-pH