Learn More
Mettler Toledo™ Pufferlösungen: Standard-pH
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10643131 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Farbe:
Klar
Klar, Rot
Transparent, grün
pH-Bereich:
10,012
4
4,006
7
Verpackung:
250 ml-Flasche
30 x 20 ml-Beutel
Packungsgröße:
1 Stück
250 Milliliter
600 Milliliter
Artikelnummer. 10643131
Marke: Mettler Toledo™ 51350058
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Aufbewahrungs- und Nachfülllösungen für pH-Elektroden
  • Vollständig mischbar
  • Mit Qualitätsinspektionszertifikat
  • NIST-Rückverfolgbarkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Siedepunkt ∼100 °C
Farbe Klar
Anschlusstypen DIN
Typ Pufferlösung
Art der Fülllösung pH-Puffer
Enthält Qualitätsinspektionszertifikat
Verpackung 250 ml-Flasche
pH-Bereich 10,012
Wasserlöslich Vollständig mischbar