Learn More
Metro™ Gitterregalzubehör, Etikettenhalter
Schnapphalter aus Kunststoff ermöglichen eine einfache Identifizierung des Regalinhalts
7.65 € - 29.40 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ 2 qwikSLOT™, Drop Mat™ Drahtregale, freitragende Regale |
---|---|
Modell | Fest |
Temperaturbereich (angloamerikanisch) | -18 bis 120.2 °F |
Temperaturbereich (metrisch) | -28 bis 49 °C |
Produkttyp | Label Holder |
Produktcode | Marke | Etikettengröße (angloamerikanisch) | Etikettengröße (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Etikettengröße (angloamerikanisch) | Etikettengröße (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11890900
|
Metro™
9990P |
3 x 1.25 in. | 7.5 x 3.2 cm |
7.65 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15986771
|
Metro™
9990P2 |
19 x 1.25 in. | 48 x 3,2 cm |
15.39 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15906781
|
Metro™
9990P30 |
25 X 1.25 in. | 63,5 x 3,2 cm |
15.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15916781
|
Metro™
9990P4 |
43 X 1.25 in. | 109,22 x 3,2 cm |
20.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15976771
|
Metro™
9990P1 |
13 x 1.25 in. | 33 x 3,2 cm |
9.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15926781
|
Metro™
9990P5 |
55 x 1.25 in. | 139,5 x 3,2 cm |
29.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15996771
|
Metro™
9990P3 |
31 x 1.25 in. | 72,5 x 3,2 cm |
17.99 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Drei verschiedene Ausführungen stehen zur Auswahl: massive, flache graue Halterung, durchsichtige flache Halterung oder massive graue Schräghalterung
- Geeignet für die meisten handelsüblichen 32 mm-Etiketten (1.25 in.)
- Durchsichtige Halterungen lassen farbige Etiketten durchscheinen
- Kragarmregale nur mit Größen von 3 in. verwenden
Spezifikation
Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ 2 qwikSLOT™, Drop Mat™ Drahtregale, freitragende Regale | |
-18 bis 120.2 °F | |
Label Holder | |
Kunststoff |
Fest | |
-28 bis 49 °C | |
Grau |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Metro™ Gitterregalzubehör, Etikettenhalter