Learn More
Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™ und Super Adjustable™ 2 Top-Track-Kits für stationäre Endeinheiten
Verbindet stationäre Endeinheiten mit Aufbau-Schienensets
682.00 € - 1180.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Top-Track™ Lagersystem |
---|---|
Enthält | 86 in-Pfosten und Verbindungselemente |
Produkttyp | Kit für stationäre Endeinheit |
Produktcode | Marke | Material | Breite (angloamerikanisch) Einschub | Ausführung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Breite (angloamerikanisch) Einschub | Ausführung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15927291
|
Metro™
TTE18S |
Edelstahl | 18 Zoll | Ohne |
1150.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15957291
|
Metro™
TTE21S |
Edelstahl | 21 Zoll | Ohne |
1165.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15987291
|
Metro™
TTE24S |
Edelstahl | 24 Zoll | Ohne |
1180.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15907291
|
Metro™
TTE18C |
Stahl | 18 Zoll | Chrom |
682.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15937291
|
Metro™
TTE21C |
Stahl | 21 Zoll | Chrom |
697.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15967291
|
Metro™
TTE24C |
Stahl | 24 Zoll | Chrom |
718.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15917291
|
Metro™
TTE18K3 |
Stahl | 18 Zoll | Metroseal 3 mit Microban™ |
708.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15947291
|
Metro™
TTE21K3 |
Stahl | 21 Zoll | Metroseal 3 mit Microban™ |
718.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15977291
|
Metro™
TTE24K3 |
Stahl | 24 Zoll | Metroseal Green Epoxy |
733.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Verchromt
- Regalbreite: 45.7 cm (18 in.)
- Das Set enthält 86 in-Pfosten (218.5 cm) und Befestigungsteile, die für den Anschluss feststehender Endeinheiten an die Schiene erforderlich sind
Bestellinformation
Für jedes Einzelsystem ist ein Set erforderlich. Einlegeböden separat erhältlich.
Spezifikation
Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Top-Track™ Lagersystem | |
86 in-Pfosten und Verbindungselemente | |
Kit für stationäre Endeinheit |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™ und Super Adjustable™ 2 Top-Track-Kits für stationäre Endeinheiten