Learn More
Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™ und Super Adjustable™ 2 Top-Track-Kits für stationäre Endeinheiten
Verbindet stationäre Endeinheiten mit Aufbau-Schienensets
Marke:  Metro™ TTE21K3
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15947291
  • 718.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 01-09-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Das Set enthält 86 in. (218,5 cm) lange Pfosten sowie Beschläge, die für den Anschluss der stationären Endeinheiten an die Schiene erforderlich sind
  • Die offene Drahtausführung der Super Erecta Einlegeböden minimiert Staubansammlungen, ermöglicht einen freien Luftstrom und verbessert die Sichtbarkeit der gelagerten Artikel
MetroSeal 3 Finish ist eine mehrschichtige korrosionsbeständige Beschichtung, die aus einem proprietären, quervernetzten duroplastischen Epoxidharz besteht, das mit einem antimikrobiellen Microban-Schutz über einer Zinkchromat-Beschichtung aufgewertet wurde. Metroseal 3 mit Microban bietet Schutz vor Bakterien-, Schimmel- und Pilzbildung, die Geruch, Flecken und Produktzersetzung verursachen können, und weist gleichzeitig eine hervorragende Abrieb-, Ritz- und Chemikalienbeständigkeit auf.
Bestellinformation
Für jedes Einzelsystem ist ein Set erforderlich. Einlegeböden separat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
Kit für stationäre Endeinheit
Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Top-Track™ Lagersystem
11.5 lb.
21 Zoll
53 cm
Stahl
Metroseal 3 mit Microban™
86 in-Pfosten und Verbindungselemente
5,1 kg
21 in.
53 cm
Name des Produkts
Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™ und Super Adjustable™ 2 Top-Track-Kits für stationäre Endeinheiten > Metroseal 3 mit Microban; Regalbreite: 21 Zoll