Learn More
Metro™ Super Adjustable™ Super Erecta™ Gitterregal – Edelstahloberfläche
Gestalten Sie Ihre Lagereinheiten entsprechend den Ansprüchen Ihres Labors. Das Metro Super Adjustable Super Erecta™-Gitterregal aus Edelstahl hat ein einzigartiges offenes Drahtdesign, das die freie Zirkulation von Luft ermöglicht und Staubansammlungen minimiert.
200.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Metro™ Super Erecta™ verstellbares Regalsystem |
---|---|
Enthält | Vier nicht leitende Muffen/Keile |
Material | Edelstahl |
Benötigt: SiteSelect™ Pfosten (separat erhältlich).
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15906811
|
Metro™
A1824NS |
61 x 45,7 cm (24 x 18 Zoll) |
242.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15936811
|
Metro™
A1830NS |
76 x 45,7 cm (30 x 18 Zoll) |
244.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15986811
|
Metro™
A1842NS |
106,6 x 45,7 cm (42 x 18 Zoll) |
290.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15956811
|
Metro™
A1836NS |
91,4 x 45,7 cm (36 x 18 Zoll) |
244.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15906821
|
Metro™
A1848NS |
121,9 x 45,7 cm (48 x 18 Zoll) |
290.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15966821
|
Metro™
A1860NS |
152,4 x 45,7 cm (60 x 18 Zoll) |
364.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15986841
|
Metro™
A2436NS |
91,4 x 61 cm (36 x 24 Zoll) |
302.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15916861
|
Metro™
A2472NS |
182,9 x 61 cm (72 x 24 Zoll) |
550.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15966851
|
Metro™
A2454NS |
137 x 61 cm (54 x 24 Zoll) |
440.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15936851
|
Metro™
A2448NS |
121,9 x 61 cm (48 x 24 Zoll) |
361.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15986851
|
Metro™
A2460NS |
152,4 x 61 cm (60 x 24 Zoll) |
440.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15936821
|
Metro™
A1854NS |
137 x 45,7 cm (54 x 18 Zoll) |
364.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15996821
|
Metro™
A1872NS |
182,9 x 45,7 cm (72 x 18 Zoll) |
432.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15916841
|
Metro™
A2172NS |
182,9 x 53 cm (72 x 21 Zoll) |
520.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15996791
|
Metro™
A1430NS |
76,2 x 35,5 cm (30 x 14 Zoll) |
206.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15976791
|
Metro™
A1424NS |
61 x 35,5 cm (24 x 14 Zoll) |
200.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15926801
|
Metro™
A1436NS |
91,4 x 35,5 cm (36 x 14 Zoll) |
206.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15916831
|
Metro™
A2124NS |
24 x 2 Zoll (61 x 53 cm) |
286.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15966801
|
Metro™
A1448NS |
122 x 35,5 cm (48 x 14 Zoll) |
249.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15946801
|
Metro™
A1442NS |
106,6 x 35,5 cm (42 x 14 Zoll) |
249.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15936831
|
Metro™
A2130NS |
30 x 2 Zoll (76,2 x 53 cm) |
290.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15976831
|
Metro™
A2154NS |
54 x 2 Zoll (137 x 53 cm) |
436.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15936841
|
Metro™
A2424NS |
24 x 24 Zoll (61 x 61 cm) |
297.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15916851
|
Metro™
A2442NS |
106,6 x 61 cm (42 x 24 Zoll) |
361.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15926861
|
Metro™
A3036NS |
91.4 x 76.2 cm (36 x 30 in) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15936861
|
Metro™
A3048NS |
122 x 76.2 cm (48 x 30 in) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15956861
|
Metro™
A3660NS |
152.4 x 91.4 cm (60 x 36 in) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15946861
|
Metro™
A3072NS |
183 x 76.2 cm (72 x 30 in) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15966861
|
Metro™
A3672NS |
183 x 91.4 cm (72 x 36 in) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Description
- Einlegeböden in1 in-Schritten mit patentierten Freigabewinkeln einstellbar
- Die Freigabewinkel und die Keile bieten eine verbesserte Steifigkeit
- Schnelle Montage ohne Werkzeug
- Montierte Einheiten sind nicht leitfähig
- Maximale Korrosionsbeständigkeit
- Die porenfreie Oberfläche lässt sich leicht reinigen
- In Kombination mit Super Erecta feststehenden und beweglichen Pfosten und Zubehör können individuelle Konfigurationen für Lagerung und Transport erstellt werden
- Das patentierte Freigabewinkelsystem ermöglicht eine einfache Einstellung der Höhe
- Positionieren Sie Ihre Regale individuell und sorgen Sie so für maximale Lagerungsdichte
Fassungsvermögen:
- Einlegeböden mit einer Breite bis zu 48 in.; Tragfähigkeit von 800 lbs pro Einlegeboden (bei gleichmäßiger Verteilung)
- Einlegeböden mit einer Breite über 48 in.; 600 lbs pro Einlegeboden (bei gleichmäßiger Verteilung)
Warranty
Ein Jahr
Specifications
Metro™ Super Erecta™ verstellbares Regalsystem | |
Vier nicht leitende Muffen/Keile | |
Edelstahl |