Learn More
Metro™ Super Adjustable™ Super Erecta™ Gitterregal – Edelstahloberfläche
Gestalten Sie Ihre Lagereinheiten entsprechend den Ansprüchen Ihres Labors. Das Metro Super Adjustable Super Erecta™-Gitterregal aus Edelstahl hat ein einzigartiges offenes Drahtdesign, das die freie Zirkulation von Luft ermöglicht und Staubansammlungen minimiert.
Marke:  Metro™ A1442NS
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15946801
  • 249.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet: Eine Packung nicht leitfähiger Keile (vier Paare).
Benötigt : SiteSelect™ Pfosten (separat erhältlich).
Beschreibung
Beschreibung
  • Einlegeböden in1 in-Schritten mit patentierten Freigabewinkeln einstellbar
  • Die Freigabewinkel und die Keile bieten eine verbesserte Steifigkeit
  • Schnelle Montage ohne Werkzeug
  • Montierte Einheiten sind nicht leitfähig
  • Maximale Korrosionsbeständigkeit
  • Die porenfreie Oberfläche lässt sich leicht reinigen
  • In Kombination mit Super Erecta feststehenden und beweglichen Pfosten und Zubehör können individuelle Konfigurationen für Lagerung und Transport erstellt werden
  • Das patentierte Freigabewinkelsystem ermöglicht eine einfache Einstellung der Höhe
  • Positionieren Sie Ihre Regale individuell und sorgen Sie so für maximale Lagerungsdichte
Fassungsvermögen:
  • Einlegeböden mit einer Breite bis zu 48 in.; Tragfähigkeit von 800 lbs pro Einlegeboden (bei gleichmäßiger Verteilung)
  • Einlegeböden mit einer Breite über 48 in.; 600 lbs pro Einlegeboden (bei gleichmäßiger Verteilung)
Serviceleistungen
Ein Jahr
Spezifikation
Spezifikation
106,6 x 35,5 cm (42 x 14 Zoll)
Vier nicht leitende Muffen/Keile
106,6 cm
35,5 cm
Metro™ Super Erecta™ verstellbares Regalsystem
42 in.
14 in.