Learn More
Metro™ MetroMax i Korb-Glaswarenwagen
Lagern oder transportieren Sie Ihre Glaswaren sicher im Labor. MetroMax I Korb-Glaswaren-Wagen ist ein Level 2-Wagen mit integriertem antimikrobiellen Produktschutz von Microban, der Ihnen erlaubt, seine Anordnung zu konfigurieren, um sicherzustellen, dass Lagerung und Bewegung nicht Ihren Arbeitstag stören.
Marke:  Metro™ GWTX3-1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 13.06400kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15946931
  • 760.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Das modulare Design bietet äußerste Flexibilität. Verstärkte Polymere bieten eine überlegene Festigkeit (bis zu 800 lb. pro Regal).
  • Korrosionsbeständig, geeignet für feuchte Umgebungen
  • Lebenslange Garantie gegen Rost und Korrosion
  • Die Einlegeböden lassen sich leicht abwischen und verfügen über eine Haltekante, die Tropfen und verschüttete Flüssigkeiten umfasst
  • Lösungen für Glaswaren mit zwei und vier Körben werden auf einer platzsparenden Stellfläche mit 18 x 36 in (457 x 914 mm) angeboten.
  • Die massive MetroMax-Bodenplatte sorgt für eine Verschüttungsretention und kann zur einfachen Reinigung aus dem Regal entfernt werden
  • Vielfältiges Zubehör separat erhältlich, einschließlich Polymer-Rollen für maximale Korrosionsbeständigkeit und erstklassige Leistung
Bestellinformation
Laufrollen nicht im Lieferumfang enthalten (5 Metro-Laufrollen der PC-Serie werden für eine überragende Lebensdauer empfohlen).
Spezifikation
Spezifikation
Glaskorb
91,4 x 45,7 x 10,2 cm (36 x 18 x 4 in.)
40 in.
3 solide Metromax i™ untere Einlegeböden, 2 Kästen mit Glaswaren-Transportkits (großer und kleiner Kasten mit Unterteilungen), 4 Metromax iQ™ Polymer-Rollen (2 mit Drehgelenk/2 mit Schwenkbremse), Rolle komplett aus Polymer, Achse und Eisenteile aus Edelstahl
91,4 cm
362,8 kg
18 in.
Einheit mit 2 Transportboxen
Transport von Glaswaren
10.2 cm
36 in.
800 lbs.
Polymer
45,7 cm