Learn More
Metro™ MetroMax i Korb-Glaswarenwagen
Lagern oder transportieren Sie Ihre Glaswaren sicher im Labor. MetroMax I Korb-Glaswaren-Wagen ist ein Level 2-Wagen mit integriertem antimikrobiellen Produktschutz von Microban, der Ihnen erlaubt, seine Anordnung zu konfigurieren, um sicherzustellen, dass Lagerung und Bewegung nicht Ihren Arbeitstag stören.
760.00 € - 1265.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Glaskorb |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Transport von Glaswaren |
Länge (angloamerikanisch) | 36 in. |
Länge (metrisch) | 91,4 cm |
Tragkraft (angloamerikanisch) | 800 lbs. |
Produktcode | Marke | Höhe (angloamerikanisch) | Höhe (metrisch) | Enthält | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (angloamerikanisch) | Höhe (metrisch) | Enthält | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15996921
|
Metro™
GWBX3-2 |
60 in. | 15.2 cm | Solider Metromax i Einlageboden | 4-Korb-Einheit |
1265.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15986921
|
Metro™
GWBX3-1 |
40 in. | 10.2 cm | Solider Metromax i Einlageboden | 2-Korb-Einheit |
760.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15946931
|
Metro™
GWTX3-1 |
40 in. | 10.2 cm | 3 solide Metromax i™ untere Einlegeböden, 2 Kästen mit Glaswaren-Transportkits (großer und kleiner Kasten mit Unterteilungen), 4 Metromax iQ™ Polymer-Rollen (2 mit Drehgelenk/2 mit Schwenkbremse), Rolle komplett aus Polymer, Achse und Eisenteile aus Edelstahl | Einheit mit 2 Transportboxen |
760.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15956931
|
Metro™
GWTX3-2 |
60 in. | 15.2 cm | Solider Metromax i Einlageboden | Einheit mit 4 Transportboxen |
1265.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Description
Das modulare Design bietet äußerste Flexibilität. Verstärkte Polymere bieten eine überlegene Festigkeit (bis zu 800 lb. pro Regal).
- Korrosionsbeständig, geeignet für feuchte Umgebungen
- Lebenslange Garantie gegen Rost und Korrosion
- Die Einlegeböden lassen sich leicht abwischen und verfügen über eine Haltekante, die Tropfen und verschüttete Flüssigkeiten umfasst
- Lösungen für Glaswaren mit zwei und vier Körben werden auf einer platzsparenden Stellfläche mit 18 x 36 in (457 x 914 mm) angeboten.
- Die massive MetroMax-Bodenplatte sorgt für eine Verschüttungsretention und kann zur einfachen Reinigung aus dem Regal entfernt werden
- Vielfältiges Zubehör separat erhältlich, einschließlich Polymer-Rollen für maximale Korrosionsbeständigkeit und erstklassige Leistung
Order Info
Laufrollen nicht im Lieferumfang enthalten (5 Metro-Laufrollen der PC-Serie werden für eine überragende Lebensdauer empfohlen).
Specifications
Glaskorb | |
36 in. | |
800 lbs. | |
Polymer | |
45,7 cm |
Transport von Glaswaren | |
91,4 cm | |
362,8 kg | |
18 in. |