Learn More
Metro™ Wagen für Labortierfutter (LAR)
Halten Sie den Fütterungssaufwand minimal. Der Metro Laborwagen für die Tierfütterung ist eine Einheit mit zwei Regalen auf Rollen, die die Fütterung von Labortieren für das Personal bequemer macht.
760.00 € - 1170.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Lagerung und den Transport von Tierfutter |
---|---|
Material | Edelstahl |
Anzahl Einschübe | 1 |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | Länge (metrisch) | Tragkraft (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | Länge (metrisch) | Tragkraft (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15966971
|
Metro™
LAR2 |
61 cm | 99 cm | 91 cm | 273 kg |
1170.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15956971
|
Metro™
LAR1 |
45,7 cm | 97 cm | 61 cm | 171 kg |
760.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Die Super Erecta™ Regalkonstruktion sorgt für einfache Montage und absolute Stabilität
- Die Neuverteilung der Einlegeböden ist schnell und einfach
- Die Edelstahloberfläche bietet eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit
- Das offene Regaldesign minimiert Staubansammlungen und maximiert gleichzeitig die Luftzirkulation und Sichtbarkeit
- Kompakte Stellfläche für einfaches Manövrieren auf engem Raum
Spezifikation
Für die Lagerung und den Transport von Tierfutter | |
Edelstahl | |
1 |