Learn More
Metro™ Wagen für Labortierfutter (LAR)
Halten Sie den Fütterungssaufwand minimal. Der Metro Laborwagen für die Tierfütterung ist eine Einheit mit zwei Regalen auf Rollen, die die Fütterung von Labortieren für das Personal bequemer macht.
Marke: Metro™ LAR1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Description
- Die Super Erecta™ Regalkonstruktion sorgt für einfache Montage und absolute Stabilität
- Die Neuverteilung der Einlegeböden ist schnell und einfach
- Die Edelstahloberfläche bietet eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit
- Das offene Regaldesign minimiert Staubansammlungen und maximiert gleichzeitig die Luftzirkulation und Sichtbarkeit
- Kompakte Stellfläche für einfaches Manövrieren auf engem Raum
Specifications
Leichter Laborwagen für Tierfutter | |
Für die Lagerung und den Transport von Tierfutter | |
97 cm | |
24 in. | |
375 lbs. | |
Edelstahl | |
18 in. |
61 x 45,7 x 97 cm (24 x 18 x 38 in.) | |
38 in. | |
Ein Kasten und ein Regal | |
61 cm | |
171 kg | |
1 | |
45,7 cm |