Learn More
Emma Safety Footwear Metric XD Sicherheitsschuhe
Das einzigartige Mikrofaser-Obermaterial ist vollständig waschbar. Mit SmartecAir™ für trockene, frische Füße. Die Zehenschutzkappe verhindert Abfärben und ist schmierstoff- und fettbeständig. Die Sohle wurde für den Einsatz auf Hartfliesenböden und anderen leicht zu reinigenden Böden entwickelt, die oft in Hightech- und Reinraumumgebungen eingesetzt werden.
105.00 € - 124.00 €
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15938621
|
Emma Safety Footwear
MM50756037 |
37 |
118.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 25-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15948621
|
Emma Safety Footwear
MM50756038 |
38 |
118.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 25-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15958621
|
Emma Safety Footwear
MM50756039 |
39 |
124.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 25-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15968621
|
Emma Safety Footwear
MM50756040 |
40 |
118.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 25-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15978621
|
Emma Safety Footwear
MM50756041 |
41 |
118.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 25-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15988621
|
Emma Safety Footwear
MM50756042 |
42 |
118.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 25-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15998621
|
Emma Safety Footwear
MM50756043 |
43 | N/A | ||||||
15908631
|
Emma Safety Footwear
MM50756044 |
44 |
118.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 25-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15918631
|
Emma Safety Footwear
MM50756045 |
45 | N/A | ||||||
15928631
|
Emma Safety Footwear
MM50756046 |
46 |
118.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 25-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15938631
|
Emma Safety Footwear
MM50756047 |
47 |
118.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 25-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15948631
|
Emma Safety Footwear
MM50756048 |
48 |
118.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 25-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- S2-Sicherheitsschuh für nasse Arbeitsbedingungen
- Mikrofaserkonstruktion
- GripForce™ Easy-Twist-Außensohle
- ESD-zertifiziert
- Chromfreies Futter
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver für trockenere, frischere Füße
- Sanitized
Spezifikation
Metric XD | |
Mikrofaser |