Learn More
Emma Safety Footwear Metric XD Sicherheitsschuhe
Das einzigartige Mikrofaser-Obermaterial ist vollständig waschbar. Mit SmartecAir™ für trockene, frische Füße. Die Zehenschutzkappe verhindert Abfärben und ist schmierstoff- und fettbeständig. Die Sohle wurde für den Einsatz auf Hartfliesenböden und anderen leicht zu reinigenden Böden entwickelt, die oft in Hightech- und Reinraumumgebungen eingesetzt werden.
Marke:  Emma Safety Footwear MM50756047
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.58000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15938631
  • 111.30 € / 1 Paar
Verfügbar ab: 13-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • S2-Sicherheitsschuh für nasse Arbeitsbedingungen
  • Mikrofaserkonstruktion
  • GripForce™ Easy-Twist-Außensohle
  • ESD-zertifiziert
  • Chromfreies Futter
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver für trockenere, frischere Füße
  • Sanitized
Spezifikation
Spezifikation
Metric XD
Mikrofaser
47