Learn More
Emma Safety Footwear Metric XD Sicherheitsschuhe
Das einzigartige Mikrofaser-Obermaterial ist vollständig waschbar. Mit SmartecAir™ für trockene, frische Füße. Die Zehenschutzkappe verhindert Abfärben und ist schmierstoff- und fettbeständig. Die Sohle wurde für den Einsatz auf Hartfliesenböden und anderen leicht zu reinigenden Böden entwickelt, die oft in Hightech- und Reinraumumgebungen eingesetzt werden.
Marke: Emma Safety Footwear MM50756048
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- S2-Sicherheitsschuh für nasse Arbeitsbedingungen
- Mikrofaserkonstruktion
- GripForce™ Easy-Twist-Außensohle
- ESD-zertifiziert
- Chromfreies Futter
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver für trockenere, frischere Füße
- Sanitized
Spezifikation
Metric XD | |
Mikrofaser | |
48 |