Learn More
Methylenblau, rein, Lösung 0.015 %, Redox-Indikator, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10549190
Methylenblau, rein, Lösung 0.015 %, Redox-Indikator, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10549190
500 mL
Click to view available options
Menge:
500 mL
Artikelnummer. 10549190
Marke: Fisher Chemical M/4870L/08
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Schmelzpunkt 0°C
Siedepunkt 100°C
MDL-Nummer 12111
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Farbe Blau
Menge 500 mL
Physikalische Form Flüssig
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Methylenblau, rein, Lösung 0.015 %, Redox-Indikator, Fisher Chemical >