Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methylenblauhydrat, rein Artikelnummer.: 10740102
Thermo Scientific Chemicals Methylenblauhydrat, rein
Artikelnummer. 10740102
500 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Artikelnummer. 10740102
Marke: Thermo Scientific Chemicals 414255000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122965-43-9
Summenformel C16H18ClN3S
Molekulargewicht (g/mol) 319.85
MDL-Nummer MFCD00150006
InChI-Schlüssel CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
Synonym Basic Blue 9 hydrate, C.I. 52015 hydrate
PubChem CID 16211647
SMILES [Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=CC(C=C3SC2=C1)=[N+](C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylene Blue hydrate
Schmelzpunkt 100.0°C to 110.0°C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol
Infrarotspektrum Echt
IUPAC-Name [7-(Dimethylamino)Phenothiazin-3-Yliden]-Dimethylazanium; Chlorid; Trihydrat
Formelmasse 319.85
Verlust bei Trocknung 22% max.
Reinheit (%) ≥70% (TiCl3-titration)
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Farbe Grün
Menge 500 g
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0469284 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number414251000,414250025,414255000
ChargennummerA0461903 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/04/2024 Catalog Number414251000,414250025,414255000
ChargennummerA0450270 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/02/2023 Catalog Number414251000,414250025,414255000
ChargennummerA0402362 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number414251000,414250025,414255000
ChargennummerA0413614 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number414251000,414250025,414255000
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Methylenblauhydrat, rein >