Learn More
Methylsulfoxid-d6, für die NMR-Spektroskopie, ≥99 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10337930
Methylsulfoxid-d6, für die NMR-Spektroskopie, ≥99 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10337930
50 ml, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
50 ml
250 ml
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10337930
Marke: Thermo Scientific Acros 174890500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2206-27-1
Summenformel C2H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 84.17
MDL-Nummer MFCD00002090
InChI-Schlüssel IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 75151
IUPAC-Name Trideuterio(trideuteriomethylsulfinyl)methan
SMILES [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl sulfoxide-d6
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Dichte 1,1900g/mL
Deuterium (D) Min. 99,0%
Flammpunkt 88 °C
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1,19
Viskosität 2,4 mPa.s (20 °C)
Wasser Max. 0,1 % (coulometrisch)
Menge 50 ml
Schmelzpunkt 20,2 °C
Siedepunkt 190,0 °C
Beilstein 01, IV, 1279
Fieser 13,124; 16,177
Formelmasse 84.18
Güte NMR
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0465545 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number174890500,174892500
ChargennummerA0466732 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/10/2024 Catalog Number174890500,174892500
ChargennummerA0465197 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/09/2024 Catalog Number174890500,174892500
ChargennummerA0462701 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2024 Catalog Number174890500,174892500
ChargennummerA0460878 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2024 Catalog Number174890500,174892500
Produktidentifikator
  • Methyl sulfoxide-d6
Name des Produkts
Methylsulfoxid-d6, für die NMR-Spektroskopie, ≥99 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals >