Learn More
Dimethylsulfoxid, ≥99.9 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10722164
Dimethylsulfoxid, ≥99.9 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10722164
2.5 L, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
EcoSafPak™ Glasflasche
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10722164
Marke: Thermo Scientific Acros 414880025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-68-5
Summenformel C2H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 78.13
MDL-Nummer MFCD00002089
InChI-Schlüssel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC-Name Methylsulfinylmethan
SMILES CS(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl sulfoxide
Schmelzpunkt 18.4°C
CAS Min. % 99.9
Farbe Farblos
CAS Max. % 100.0
Hinweise zur Zersetzung >190°C
Dichte 1.1000g/mL
Siedepunkt 189.0°C
Menge 2.5 L
Flammpunkt 87°C
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4770 to 1.4800
Prozentgehaltsbereich 99.9+%
Rückstand nach Verdampfung 0.01% max.
Relative Dichte 1.1
Titrierbare Säure 0.001 meq/g max.
Strukturformel (CH3)2SO
Dampfdruck Vapor Pressure: 0.55mbar at 20°C
Viskosität 1.987 mPa.s (25°C)
Beilstein 01, IV, 1277
Wasser 0.1% max. (Coulometric)
Fieser 01,296; 02,157; 03,119; 04,192; 05,263; 06,225; 07,133; 08,198; 09,189; 10,166; 12,212; 13,124; 15,146; 16,149; 17,127
Merck Index 15, 3285
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, acetone, chloroform,, diethyl ether and aromatic hydrocarbons
Formelmasse 78.13
Reinheit (%) ≥99.9%
Güte ACS-Reagenz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467616 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/11/2024 Catalog Number414885000,414880025,414880010
ChargennummerA0460088 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/02/2024 Catalog Number414885000,414880025,414880010
ChargennummerA0448054 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2023 Catalog Number414885000,414880025,414880010
ChargennummerA0447830 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/11/2023 Catalog Number414885000,414880025,414880010
ChargennummerA0453044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog Number414885000,414880025,414880010
Produktidentifikator
  • Methyl sulfoxide
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dimethylsulfoxid, ≥99.9 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals >