Learn More
Dimethylsulfoxid, ACS, 99.9 % min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387938
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
4 x 4 L
Packungsgröße:
1 Liter
16 Liter
4 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11387938
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036480.M1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 67-68-5 | C2H6OS | 78.13 g/mol
It is used as a solvent for chemical reactions involving salts, most notably in Finkelstein reactions and in other nucleophilic substitutions. Used in antifreeze or hydraulic fluids. Utilized in the oxidation of thiols and disulfides to sulfonic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-68-5
Summenformel C2H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 78.13
MDL-Nummer MFCD00002089
InChI-Schlüssel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC-Name Methylsulfinylmethan
SMILES CS(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl sulfoxide
Schmelzpunkt 18.4°C
Namenshinweis For analysis ACS
Farbe Farblos
Dichte 1.101 g/mL
Siedepunkt 189°C
Menge 4 x 1 L
Flammpunkt 87°C (189°F)
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.479
Prozentgehaltsbereich 99.9%
Beilstein 506008
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,diethyl ether,ethanol,acetone,ether,carbon tetrachloride and ethyl acetate.
Formelmasse 78.13
Güte ACS