Learn More
Methylsulfoxid, 99.7 %, Pure, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10716613
Methylsulfoxid, 99.7 %, Pure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10716613
5 L, Kunststoff-Fass
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Artikelnummer. 10716613
Marke: Thermo Scientific Acros 127790050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-68-5
Summenformel C2H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 78.13
MDL-Nummer MFCD00002089
InChI-Schlüssel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC-Name Methylsulfinylmethan
SMILES CS(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl sulfoxide
Schmelzpunkt 18.4°C
Namenshinweis 99.7%
Dichte 1.1000g/mL
Siedepunkt 189.0°C
Menge 5 L
Flammpunkt 87°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoff-Fass
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4770 to 1.4800
Prozentgehaltsbereich 99.7%
Relative Dichte 1.1
Strukturformel (CH3)2SO
Viskosität 1.987 mPa.s (25°C)
Wasser 0.2% max.
Fieser 01,296; 02,157; 03,119; 04,192; 05,263; 06,225; 07,133; 08,198; 09,189; 10,166; 12,212; 13,124; 15,146; 16,149; 17,127
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, acetone, chloroform,, diethyl ether and aromatic hydrocarbons
Formelmasse 78.13
Reinheit (%) 99.7%
Güte Rein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0458652 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number127790025,127791000,127790010,127790250,127790050
ChargennummerA0466881 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/10/2024 Catalog Number127790025,127790010,127791000,127790250,127790050
ChargennummerA0458652 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2023 Catalog Number127790025,127790010,127791000,127790250,127790050
ChargennummerA0435636 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2023 Catalog Number127790025,127790010,127791000,127790250,127790050
ChargennummerA0455206 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number127790025,127790010,127791000,127790250,127790050
Produktidentifikator
  • Methyl sulfoxide
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Methylsulfoxid, 99.7 %, Pure, Thermo Scientific Chemicals >