Learn More
Dimethylsulfoxid, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
Beschreibung
C2H6OS, CAS-Nummer 67-68-5, Demsodrox, Methylsulfoxid, Dimexid, Methan, Sulfinylbis, Dimethylsulfoxid, DMSO, Demavet, Dimethylsulfoxid, Dimethylsulfoxid, Demasorb, 500 ml, 189 °C, CHEBI:28262, farblos, 78,13g/mol, IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N, Methylsulfinylmethan, 18,4 °C, 2089
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | 18.4°C |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 189°C |
Menge | 5 L |
Verpackung | HDPE-Flasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Dampfdruck | 0.55mbar at 20°C |
Viskosität | 1.98 mPaS at 25°C |
Formelmasse | 78.13g/mol |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2527008 | Analysenzertifikat | 21/02/2025 | D/4120/25,D/4120/PB08,D/4120/21,D/4120/PB17 |
Sicherheit und Handhabung
- Methyl sulfoxide
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%