Learn More
Methylsulfoxid, 99.7 %, Pure, Thermo Scientific Chemicals
23.92 € - 372.61 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 67-68-5 |
---|---|
Summenformel | C2H6OS |
Molekulargewicht (g/mol) | 78.13 |
MDL-Nummer | MFCD00002089 |
InChI-Schlüssel | IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexideMehr anzeigen |
PubChem CID | 679 |
ChEBI | CHEBI:28262 |
IUPAC-Name | Methylsulfinylmethan |
SMILES | CS(C)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10021310
|
Thermo Scientific Acros
127791000 |
100 mL | Glasflasche |
23.92 €
100 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10571561
|
Thermo Scientific Acros
127790010 |
1 L | Glasflasche |
90.39 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10665942
|
Thermo Scientific Acros
127790025 |
2.5 L | Glasflasche |
107.66 €
2.50 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10716613
|
Thermo Scientific Acros
127790050 |
5 L | Kunststoff-Fass |
128.98 €
5 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10764261
|
Thermo Scientific Acros
127790250 |
25 L | Kunststoff-Fass |
372.61 €
25 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
67-68-5 | |
78.13 | |
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N | |
679 | |
Methylsulfinylmethan |
C2H6OS | |
MFCD00002089 | |
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexideMehr anzeigen | |
CHEBI:28262 | |
CS(C)=O |
Spezifikation
Methyl sulfoxide | |
99.7% | |
1.1000g/mL | |
87°C | |
Flüssig | |
99.7% | |
C2H6OS | |
MFCD00002089 | |
0.2% max. | |
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide | |
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N | |
Methylsulfinylmethan | |
679 | |
78.13 | |
Rein |
18.4°C | |
67-68-5 | |
189.0°C | |
Echt | |
1.4770 to 1.4800 | |
1.1 | |
(CH3)2SO | |
1.987 mPa.s (25°C) | |
01,296; 02,157; 03,119; 04,192; 05,263; 06,225; 07,133; 08,198; 09,189; 10,166; 12,212; 13,124; 15,146; 16,149; 17,127 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, acetone, chloroform,, diethyl ether and aromatic hydrocarbons | |
CS(C)=O | |
78.13 | |
CHEBI:28262 | |
99.7% |
Sicherheit und Handhabung
HYGROSKOPISCH
missing translation for 'einecsNumber' : 200-664-3
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse PV6210000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Methyl sulfoxide