Learn More
Methyl(R)-(+)-Lactat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
30.10 € - 322.61 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 17392-83-5 |
---|---|
Summenformel | C4H8O3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 104.11 |
MDL-Nummer | MFCD00004517 |
InChI-Schlüssel | LPEKGGXMPWTOCB-UHFFFAOYNA-N |
Synonym | methyl r-+-lactate, methyl d-lactate, r-methyl 2-hydroxypropanoate, methyl r-lactate, +-methyl d-lactate, methyl 2r-2-hydroxypropanoate, d-lactic acid methyl ester, methyl lactate, +, unii-45mz1t3tbv, r-methyl lactate |
PubChem CID | 637514 |
ChEBI | CHEBI:74611 |
SMILES | COC(=O)C(C)O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10005712
|
Thermo Scientific Acros
414490010 |
1 g | Glasflasche | N/A | |||||
10219410
|
Thermo Scientific Acros
414490050 |
5 g | Glasflasche |
98.29 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10590934
|
Thermo Scientific Acros
414490250 |
25 g | Glasflasche |
322.61 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
17392-83-5 | |
104.11 | |
LPEKGGXMPWTOCB-UHFFFAOYNA-N | |
637514 | |
COC(=O)C(C)O |
C4H8O3 | |
MFCD00004517 | |
methyl r-+-lactate, methyl d-lactate, r-methyl 2-hydroxypropanoate, methyl r-lactate, +-methyl d-lactate, methyl 2r-2-hydroxypropanoate, d-lactic acid methyl ester, methyl lactate, +, unii-45mz1t3tbv, r-methyl lactate | |
CHEBI:74611 |
Spezifikation
Methyl (R)-(+)-lactate | |
Farblos | |
Authentic | |
C4H8O3 | |
MFCD00004517 | |
+ 8.50 (20.00°C c=neat) | |
methyl r-+-lactate, methyl d-lactate, r-methyl 2-hydroxypropanoate, methyl r-lactate, +-methyl d-lactate, methyl 2r-2-hydroxypropanoate, d-lactic acid methyl ester, methyl lactate, +, unii-45mz1t3tbv, r-methyl lactate | |
COC(=O)C(C)O | |
104.11 | |
CHEBI:74611 | |
≥97.5% |
17392-83-5 | |
1.0900g/mL | |
98% | |
1.4120 to 1.4140 (20°C, 589nm) | |
3272 | |
+8° to +9° (20°C, 589nm) (neat) | |
LPEKGGXMPWTOCB-UHFFFAOYNA-N | |
Methyl-2-hydroxypropanoat | |
637514 | |
104.11 | |
Liquid |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement:
May cause respiratory irritation.
Causes serious eye irritation.
Flammable liquid and vapor.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Warning