missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyl(R)-(+)-Lactat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 10005712
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 17392-83-5
Summenformel C4H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 104.11
MDL-Nummer MFCD00004517
InChI-Schlüssel LPEKGGXMPWTOCB-UHFFFAOYNA-N
Synonym methyl r-+-lactate, methyl d-lactate, r-methyl 2-hydroxypropanoate, methyl r-lactate, +-methyl d-lactate, methyl 2r-2-hydroxypropanoate, d-lactic acid methyl ester, methyl lactate, +, unii-45mz1t3tbv, r-methyl lactate
PubChem CID 637514
ChEBI CHEBI:74611
SMILES COC(=O)C(C)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Methyl (R)-(+)-lactate
Farbe Farblos
Dichte 1.0900g/mL
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589nm)
Menge 1 g
UN-Nummer 3272
Spezifischer Drehzustand + 8.50 (20.00°C c=neat)
Spezifische Drehung +8° to +9° (20°C, 589nm) (neat)
IUPAC-Name Methyl-2-hydroxypropanoat
Formelmasse 104.11
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt