Learn More
MP Biomedicals™ Methionin/Cholin-Kontrollfutter (pelletiert), MP Biomedicals
Für die Untersuchung der nichtalkoholischen Steatohepatitis
Marke: MP Biomedicals™ 0296044110
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Methionin/Cholin-Kontrollfutter (MCCD) löst die Auflösung hepatischer Entzündungen und fibrotischer Reaktionen und Hepatozyten-Apoptose aus, was darauf hindeutet, dass McDD-induzierte Steatohepatitis ebenfalls reversibel ist
- CD-Futter wird in nicht-alkoholischen Steatohepatitis-Studien verwendet
Spezifikation
Tierfutter | |
Pellets | |
10 kg | |
Raumtemperatur |