Learn More
MP Biomedicals™ Methionin/Cholin-Kontrollfutter (pelletiert), MP Biomedicals
Artikelnummer. p-7112299 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 kg
20 kg
50 kg
Packungsgröße:
10 Kilogramm
20 Kilogramm
50 Kilogramm
Artikelnummer. 11495365
Marke: MP Biomedicals™ 0296044110
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für die Untersuchung der nichtalkoholischen Steatohepatitis
  • Methionin/Cholin-Kontrollfutter (MCCD) löst die Auflösung hepatischer Entzündungen und fibrotischer Reaktionen und Hepatozyten-Apoptose aus, was darauf hindeutet, dass McDD-induzierte Steatohepatitis ebenfalls reversibel ist
  • CD-Futter wird in nicht-alkoholischen Steatohepatitis-Studien verwendet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Tierfutter
Format Pellets
Menge 10 kg
Lagerungsbedingungen Raumtemperatur