Learn More
MP Biomedicals™ Methionin/Cholin-Kontrollfutter (pelletiert), MP Biomedicals
Für die Untersuchung der nichtalkoholischen Steatohepatitis
Marke:  MP Biomedicals™ 0296044150
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11415375
  • 5500.00 € / 50 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Methionin/Cholin-Kontrollfutter (MCCD) löst die Auflösung hepatischer Entzündungen und fibrotischer Reaktionen und Hepatozyten-Apoptose aus, was darauf hindeutet, dass McDD-induzierte Steatohepatitis ebenfalls reversibel ist
  • CD-Futter wird in nicht-alkoholischen Steatohepatitis-Studien verwendet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Tierfutter
Pellets
50 kg
Raumtemperatur