Learn More
Methanol-d4, 99.8 % (Isotopen), enthält 0.05 v/v% TMS, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11344378
Methanol-d4, 99.8 % (Isotopen), enthält 0.05 v/v% TMS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11344378
Je 2
Click to view available options
Menge:
Je 10
Je 2
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11344378
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042319.SA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Methyl alcohol-d4 is the labeled analog of methyl alcohol, a common laboratory solvent. It is a common solvent used in NMR spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 811-98-3
Summenformel CH4O
Molekulargewicht (g/mol) 36.066
MDL-Nummer MFCD00044637
InChI-Schlüssel OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
Synonym methanol-d4, perdeuteromethanol, tetradeuteromethanol, methan-d3-ol-d, 2h4 methanol, methyl alcohol-d4, cd3od, methyl-d3 alcohol-d, trideuterio deuteriooxy methane, methanol-d4, 99.8 atom % dMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 71568
IUPAC-Name Trideuterio(deuteriooxy)methan
SMILES CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methanol-d4
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis Isotopic
Dichte 0,89 g/mL
Geruch mild
Verpackung Ampullen, vorgeritzt
Menge Je 2
Schmelzpunkt -98 °C
Siedepunkt 64,7 °C
Strukturformel CD3OD
UN-Nummer UN1230
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,ethanol,ether,acetone and chloroform.
Formelmasse 36.07
Reinheit (%) 99.8%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Enthält 0,05% v/v TMS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerS12J035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/06/2023 Catalog Number042319,042319.KV,042319.SA
ChargennummerZ20I034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/01/2023 Catalog Number042319.KV,042319.SA
ChargennummerY14E010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number042319.KV,042319.SA
ChargennummerJ17Y025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number042319.KV,042319.SA
ChargennummerB16Y002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number042319.KV,042319.SA
Name des Produkts
Methanol-d4, 99.8 % (Isotopen), enthält 0.05 v/v% TMS, Thermo Scientific Chemicals >