Learn More
Eppendorf™ Dosierteile für Varitip S (VE=30 Stck.)
Saugen Sie Flüssigkeit aus hohen, engen Gefäßen an. Eppendorf™ Varitip™ S bildet ein System mit dem Eppendorf Maxitip zum Ansaugen von 2.5 bis 10 ml mit der Eppendorf Varipette.
Marke: Eppendorf™ 0030050533
92.70 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hergestellt aus hochwertigem, reinem Polypropylen (PP) ohne Biozide, Weichmacher und Latex
- Erhältlich in Verpackungseinheiten zu 30 Stück
- Luftverdrängungsprinzip
- Keine Übertragung
- Gewährleistet das tropffreie Dispensieren von Flüssigkeiten mit hohem Dampfdruck
Spezifikation
Eppendorf Maxitip und Varipette | |
30/Packung |