Learn More
Mesitylensulfonsäure-Natriumsalz-Hemihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11419517
Mesitylensulfonsäure-Natriumsalz-Hemihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419517
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11419517
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22029.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6148-75-0
Summenformel C9H11NaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 222.23
MDL-Nummer MFCD00067712
InChI-Schlüssel AOJUNZYQOYSGHT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium mesitylenesulfonate, benzenesulfonic acid, 2,4,6-trimethyl-, sodium salt, sodium 2,4,6-trimethylbenzenesulfonate, sodium 2,4,6-trimethylbenzenesulphonate, mesitylenesulfonic acid sodium salt hemihydrate, mesitylenesulfonic acid sodium salt, benzenesulfonic acid, 2,4,6-trimethyl-, sodium salt 1:1, 2,4,6-trimethylbenzenesulfonic acid sodium salt, mesitylene sodium sulfonate, acmc-1bbaeMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 23661859
IUPAC-Name sodium 2,4,6-trimethylbenzene-1-sulfonate
SMILES [Na+].CC1=CC(C)=C(C(C)=C1)S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mesitylenesulfonic acid sodium salt hemihydrate
Schmelzpunkt >300°C
Menge 100 g
Beilstein 5784990
Formelmasse 231.26 (222.25 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10246475 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog NumberB22029.22,B22029.14,B22029.36
Chargennummer10239503 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberB22029.22,B22029.14,B22029.36
ChargennummerG7449A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB22029.22,B22029.14,B22029.36
Name des Produkts
Mesitylensulfonsäure-Natriumsalz-Hemihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >