Learn More
Mercaptosuccinsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
28.34 € - 202.01 €
Chemische Identifikatoren
CAS 70-49-5
Summenformel C4H6O4S
Molekulargewicht (g/mol) 150.148
MDL-Nummer MFCD00004860
InChI-Schlüssel NJRXVEJTAYWCQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym mercaptosuccinic acid, thiomalic acid, 2-thiomalic acid, 2-mercaptosuccinic acid, monomercaptosuccinic acid, butanedioic acid, mercapto, malic acid, 2-thio, mercaptosuccinate, 2-sulfanylsuccinic acid, dl-mercaptosuccinic acid
PubChem CID 6268
ChEBI CHEBI:38705
IUPAC-Name 2-Sulfanylbutandisäure
SMILES C(C(C(=O)O)S)C(=O)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11410907
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23301.14
25 g
28.34 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11420907
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23301.22
100 g
62.51 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11478830
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23301.36
500 g
202.01 €
500 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Mercaptosuccinic acid is used in the preparation of mercaptosuccinic acid diethyl ester by reaction with ethanol. It is also used as a brightening agent in metal plating. Further, it serves as an intermediate for the synthesis of corrosion inhibitors, soil fumigants, active pharmaceutical ingredients and electroplating agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Mercaptosuccinsäure wird bei der Herstellung von Mercaptosuccinsäure-Diethylester durch Reaktion mit Ethanol verwendet. Wird zudem als Aufhellungsmittel in der Metallbeschichtung verwendet. Darüber hinaus Verwendung als Zwischenprodukt für die Synthese von Korrosionshemmern, Bodenbegasungsmittel, pharmazeutischen Wirkstoffen und Galvanikmitteln.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol und Aceton. Schwer löslich in Äther. Unlöslich in Benzol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
70-49-5
150.148
NJRXVEJTAYWCQJ-UHFFFAOYSA-N
6268
2-Sulfanylbutandisäure
C4H6O4S
MFCD00004860
mercaptosuccinic acid, thiomalic acid, 2-thiomalic acid, 2-mercaptosuccinic acid, monomercaptosuccinic acid, butanedioic acid, mercapto, malic acid, 2-thio, mercaptosuccinate, 2-sulfanylsuccinic acid, dl-mercaptosuccinic acid
CHEBI:38705
C(C(C(=O)O)S)C(=O)O
Spezifikation
Mercaptosuccinic acid
150°C to 155°C
MFCD00004860
14,9343
Soluble in water,alcohol and acetone. Slightly soluble in ether. Insoluble in benzene.
C(C(C(=O)O)S)C(=O)O
150.148
CHEBI:38705
98%
70-49-5
C4H6O4S
1099858
mercaptosuccinic acid, thiomalic acid, 2-thiomalic acid, 2-mercaptosuccinic acid, monomercaptosuccinic acid, butanedioic acid, mercapto, malic acid, 2-thio, mercaptosuccinate, 2-sulfanylsuccinic acid, dl-mercaptosuccinic acid
NJRXVEJTAYWCQJ-UHFFFAOYSA-N
2-Sulfanylbutandisäure
6268
150.15
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H302-H315-H319-H335
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H302-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 200-736-4
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse WM8225000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen