Learn More
Mercaptoessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Mercaptoacetic acid |
Schmelzpunkt | -16,0 °C |
Farbe | Farblos |
Dichte | 1.3250g/mL |
Siedepunkt | 220.0°C |
Flammpunkt | 126°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (Iodimetry) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | HSCH2CO2H |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0466488 | Analysenzertifikat | 01/10/2024 | 125432500,125430025,125430100,125430010 |
A0460079 | Analysenzertifikat | 09/02/2024 | 125432500,125430025,125430100,125430010 |
A0452994 | Analysenzertifikat | 06/12/2023 | 125432500,125430025,125430100,125430010 |
A0457850 | Analysenzertifikat | 15/11/2023 | 125432500,125430025,125430100,125430010 |
A0446764 | Analysenzertifikat | 02/05/2023 | 125432500,125430025,125430100,125430010 |
Sicherheit und Handhabung
- Mercaptoacetic acid
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P350-BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.