Learn More
Epredia™ Menzel™ Mikroskop-Deckelgläschen
19.19 € - 54.65 €
Spezifikation
Produkttyp | Deckglas |
---|---|
Form | Quadratisch |
Material | Borosilikatglas |
Dicke (metrisch) | Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Automatisierte Geräte |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15767572
|
Epredia™
BB01800180A153FST0 |
18 mm | 18 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11961988
|
Epredia™
BB02000200A153MNZ0 |
20 mm | 20 mm |
54.65 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15707592
|
Epredia™
BB02400240A153FST0 |
24 mm | 24 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
Gefertigt aus farblosen Borosilikatglas (D263M). Chemisch sehr beständig, sauber geschnitten ohne Blasen und Schlieren. Stärke 0,13 bis 0,16mm.Masse: 18/18mm
Spezifikation
Deckglas | |
Borosilikatglas | |
Automatisierte Geräte |
Quadratisch | |
Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Epredia™ Menzel™ Mikroskop-Deckelgläschen