Learn More
Gibco™ MEM Aminosäure-Lösung (50X)
MEM Aminosäure-Lösung, (50X)
29.06 € - 518.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 2 bis 8 °C |
---|---|
Konzentration | 50 X |
Form | Flüssigkeit |
Produkttyp | MEM Aminosäure-Lösung |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Säugetierzellkultur |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11570386
|
Gibco™
11130036 |
100 ml |
29.06 €
100 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11580386
|
Gibco™
11130077 |
20 x 100 ml |
518.00 €
20 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Gibco™ MEM Aminosäurelösung dient zur Wachstumsförderung für Zellkulturmedien für verbessertes Zellwachstum und eine höhere Zellviabilität. Gibco™ MEM Aminosäurelösung enthält 50 essenzielle Aminosäuren (außer L-Glutamin), die im Standard gefunden wurden Minimum Essential Medium (MEM). Die vollständige Zusammensetzung ist verfügbar.Verwendung des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik.
cGMP-konformes Fertigungs- und Qualitätssystem an zwei Standorten
Die Gibco MEM Aminosäurelösung wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Paisley, Schottland (Großbritannien) hergestellt. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein vergleichbares Gibco™ MEM Aminosäurelösungsprodukt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird (11130-051). Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Spezifikation
2 bis 8 °C | |
Flüssigkeit | |
Säugetierzellkultur |
50 X | |
MEM Aminosäure-Lösung |